DL-Alanin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
A12230.0BEA
165.26
EUR
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
DL-Alanin ≥99%
DL-Alanin
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Vzorec:
C₃H₇NO₂ Teplota varu: 189 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 292 °C (rozkl.) Hustota: 1,42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064408 Číslo CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 14,204 |