Tlačiť
DL-α-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
147966-25G 147966-100G
SIAL147966-25GEA 45.33 EUR
SIAL147966-25G SIAL147966-100G
DL-α-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
DL-α-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Číslo MDL: MFCD00064225
Číslo CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355