Tlačiť
DL-α-Fenylalanin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
164570250 164571000 164575000
ACRO164570250EA 42.92 EUR
ACRO164570250 ACRO164571000 ACRO164575000
DL-α-Fenylalanin 99%
DL-α-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 266 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064225
Číslo CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen ≥9.0 % (on dry substance)
Amino nitrogen ≥3.0 % (on dry substance)