DL-α-Fenylalanin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
A10132.14
A10132.22
A10132.36
A10132.14EA
39.23
EUR
A10132.14
A10132.22
A10132.36
DL-α-Fenylalanin ≥99%
DL-α-Fenylalanin
Purity: 99%
CAS No.: 150-30-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 266° dec.
Beilstein Reference: 1910407
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064225
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Teplota varu: 313 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 266 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064225 Číslo CAS: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Merck Index: 14,7271 |