Tlačiť
2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
850993-100G 850993-25G
SIAL850993-100GEA 200.16 EUR
SIAL850993-100G SIAL850993-25G
2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Teplota varu: 204
Teplota tavenia: 335
Hustota: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008049
Číslo CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444