Tlačiť
2-Aminoisobutyric acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
225760250 225761000
ACRO225760250EA 52.47 EUR
ACRO225760250 ACRO225761000
2-Aminoisobutyric acid 98+%
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Teplota varu: 204
Teplota tavenia: 335
Číslo MDL: MFCD00008049
Číslo CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %