Tlačiť
2-Aminoisobutyric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
A13021.14 A13021.22 A13021.30
A13021.14EA 55.28 EUR
A13021.14 A13021.22 A13021.30
2-Aminoisobutyric acid 99%
2-Aminoisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 62-57-7 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 506496 Merck Reference: 14,445 MDL No.: MFCD00008049
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Teplota varu: 204
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008049
Číslo CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444