Tlačiť
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Quinolinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P63204-100G P63204-25G
SIALP63204-100GEA 114.72 EUR
SIALP63204-100G SIALP63204-25G
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006295
Číslo CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258