4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Bis(4-methoxyphenyl)ethanedione, Anisil, p-Anisil, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione
A10594.06
A10594.14
A10594.22
A10594.06EA
46.93
EUR
A10594.06
A10594.14
A10594.22
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzil
Purity: 98+%
CAS No.: 1226-42-2
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 531345
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₄ Teplota varu: 215…219 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 132…134 °C Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008405 Číslo CAS: 1226-42-2 EINECS: 214-960-5 |