4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
A11301.06
A11301.09
A11301.14
A11301.06EA
100.28
EUR
A11301.06
A11301.09
A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Mw: 162.15 Teplota tavenia: 78…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017615 Číslo CAS: 96784-54-2 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |