Tlačiť
6-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methyl-6-nitrobenzonitrile, 6-Nitro-o-tolunitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
188719-25G 188719-5G
SIAL188719-25GEA 0 EUR
SIAL188719-25G SIAL188719-5G
6-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.15
Číslo MDL: MFCD00007266
Číslo CAS: 1885-76-3
EINECS: 217-553-0