2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21535.03
B21535.06
B21535.03EA
46.53
EUR
B21535.03
B21535.06
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 82380-18-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 4741066
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00192177
Vzorec:
C₇H₄FNO Teplota varu: 261 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 123…126 °C Hustota: 1,450 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00192177 Číslo CAS: 82380-18-5 EINECS: 422-810-7 ADR: 9,III |