2,4,6-Trimethylbenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11882.06
A11882.14
A11882.06EA
79.02
EUR
A11882.06
A11882.14
2,4,6-Trimethylbenzonitrile ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 2571-52-0
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 79-80°/2mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016378
Vzorec:
C₁₀H₁₁N Mw: 145.2 Teplota varu: 79…80 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 50…55 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016378 Číslo CAS: 2571-52-0 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |