4-Amino-3-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Cyano-2-methylaniline
L17868.06
L17868.03
L17868.06EA
111.11
EUR
L17868.06
L17868.03
4-Amino-3-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Vzorec:
C₈H₈N₂ Teplota varu: 292 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 93…94 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093969 Číslo CAS: 78881-21-7 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |