Tlačiť
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 214.2 EUR
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid 99%
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid
Vzorec: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012960
Číslo CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)