Tlačiť
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Toluidine dihydrochloride
A18196.14 A18196.22
A18196.14EA 73.41 EUR
A18196.14 A18196.22
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid ≥97%
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Vzorec: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012960
Číslo CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
ADR: 9,III