Tlačiť
4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4'-Bi-o-toluidine
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 151.81 EUR
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
4,4'-Bi-o-toluidin
Vzorec: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Mw: 212.29
Teplota varu: ∼361 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 125…132 °C
Teplota vzplanutia: 244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014773
Číslo CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09651
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %