Tlačiť
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 141.8 EUR
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.13
Číslo MDL: MFCD00277872
Číslo CAS: 53312-81-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III