Tlačiť
2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Cyano-5-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
214280-1G 214280-5G
SIAL214280-1GEA 142.4 EUR
SIAL214280-1G SIAL214280-5G
2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.16
Číslo MDL: MFCD00173706
Číslo CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III