2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43260.03
43260.14
43260.03EA
71
EUR
43260.03
43260.14
2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Vzorec:
C₈H₈N₂ Teplota tavenia: 91…93 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173706 Číslo CAS: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |