(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Nitrobenzyl cyanide
B20190.06
B20190.14
B20190.06EA
77.02
EUR
B20190.06
B20190.14
(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Nitrophenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 610-66-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 178°/12mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007183
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Teplota varu: 178 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 81…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007183 Číslo CAS: 610-66-2 EINECS: 210-231-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |