Tlačiť
o-Tolylacetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
A14787.06 A14787.14 A14787.22
A14787.06EA 33.73 EUR
A14787.06 A14787.14 A14787.22
o-Tolylacetonitrile ≥98%
o-Tolylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 22364-68-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Almond-like Boiling Point: 211-213° Beilstein Reference: 907182 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001904
Vzorec: C₉H₉N
Teplota varu: 211…213 °C
Teplota tavenia: 58…59 °C
Hustota: 1,010
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001904
Číslo CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III