Tlačiť
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W381829-100G W381829-1KG
SIALW381829-100GEA 121.54 EUR
SIALW381829-100G SIALW381829-1KG
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064410
Číslo CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203