Tlačiť
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-α-Fenylalanin
78019-100G 78019-25G
SIAL78019-100GEA 310.47 EUR
SIAL78019-100G SIAL78019-25G
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271