Tlačiť
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 34.98 EUR
8.16011.0010 8.16011.0050
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)