Tlačiť
L-Fenylalanin 98.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-α-Fenylalanin
130310250 130311000 130315000 130310025
ACRO130310250EA 67.79 EUR
ACRO130310250 ACRO130311000 ACRO130315000 ACRO130310025
L-Fenylalanin 98.5+%
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 270…275 °C (rozkl.)
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.4 to 6.0 (1 % in water)
Specific optical rotation -33.0° to -35.2° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.50 to 102.00 % (On dried basis)
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm