Tlačiť
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-α-Fenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2126-100G P2126-1KG P2126-500G
SIALP2126-100GEA 213.8 EUR
SIALP2126-100G SIALP2126-1KG SIALP2126-500G
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271