L-Fenylalanin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
L-α-Fenylalanin
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
A13238.0BEA
757.32
EUR
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
L-Fenylalanin ≥99%
L-Fenylalanin
Purity: 99%
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: -34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00064227
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Teplota varu: 313 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 275 °C (rozkl.) Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064227 Číslo CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,7271 |