Tlačiť
D-α-Phenylalanine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
172040250 172041000
ACRO172040250EA 214.2 EUR
ACRO172040250 ACRO172041000
D-α-Phenylalanine 99+%
D-α-Phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 273…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004270
Číslo CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +32° to +35° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm