Tlačiť
D-α-Phenylalanine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
A10572.06 A10572.14 A10572.22
A10572.06EA 62.58 EUR
A10572.06 A10572.14 A10572.22
D-α-Phenylalanine ≥99%
D-α-Phenylalanine
Purity: 99% CAS No.: 673-06-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2804068 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: +34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00004270
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 273 °C…276 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004270
Číslo CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 14,7271