(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21884.06
B21884.14
B21884.22
B21884.06EA
104.69
EUR
B21884.06
B21884.14
B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Purity: 99%
CAS No.: 15448-47-2
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79764
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00066211
Vzorec:
C₃H₆O Teplota varu: 34…35 °C Hustota: 0,829 Teplota vzplanutia: –37 °C (–35 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066211 Číslo CAS: 15448-47-2 OSN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |