Tlačiť
D-Alanine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
A10231.06 A10231.14 A10231.22
A10231.06EA 58.56 EUR
A10231.06 A10231.14 A10231.22
D-Alanine ≥99%
D-Alanine
Purity: 99% CAS No.: 338-69-2 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720249 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008077
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008077
Číslo CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 14,204