Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
80546-100G 80546-25G
80546-100GEA 374.12 EUR
80546-100G 80546-25G
Tetrahydroboritan sodný 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 400
Teplota vzplanutia: 69
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
Merck Index: 13,08664