Tlačiť
Silikagel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, high_purity, Supelco®
Dodávateľ: Merck
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
227196-100GEA 82.52 EUR
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
Silikagel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, high_purity, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: > 1600 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bd02d4205de58aa7181d1369ac9b04a2a00ad73&vid=500efbc2208d6dea5d0035452d5c0220ea0b9917&prid=web&clid=SAPDAM