Tlačiť
Silikagel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high_purity, Supelco®
Dodávateľ: Merck
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 249.95 EUR
214477-250G 214477-50G
Silikagel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high_purity, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: > 1600 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM