Tlačiť
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 79.02 EUR
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota varu: 236 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21…23 °C
Hustota: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009284
Číslo CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)