Fumaronitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14911.03
L14911.06
L14911.03EA
35.26
EUR
L14911.03
L14911.06
Fumaronitrile ≥98%
Fumaronitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 764-42-1
Molecular Formula: C4H2N2
Formula Weight: 78.07
Odour: Recognizable
Melting Point: 94-99°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 969245
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001928
Vzorec:
C₄H₂N₂ Teplota varu: 186 °C Teplota tavenia: 94…99 °C Hustota: 0,94 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001928 Číslo CAS: 764-42-1 EINECS: 212-122-3 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |