Tlačiť
Fumaronitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 87.04 EUR
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumaronitrile 98%
Fumaronitrile
Vzorec: C₄H₂N₂
Teplota varu: 186 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 95…98 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001928
Číslo CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)