Polypropylenglykol, M.W. 400
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40811.18
40811.30
40811.18EA
48.54
EUR
40811.18
40811.30
Polypropylenglykol, M.W. 400
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779680
Vzorec:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084446 Číslo CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |