Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. 400
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40811.18 40811.30
40811.18EA 48.54 EUR
40811.18 40811.30
Polypropylenglykol, M.W. 400
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD01779680
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8