Polypropylenglykol, M.W. ∼ 3,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40814.18
40814.30
40814.18EA
46.93
EUR
40814.18
40814.30
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 3,000
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00084446
Vzorec:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084446 Číslo CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |