Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 3,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40814.18 40814.30
40814.18EA 46.93 EUR
40814.18 40814.30
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 3,000
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00084446
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8