Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. 2,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
L14699.AEEA 47.73 EUR
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
Polypropylenglykol, M.W. 2,000
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.4510 MDL No.: MFCD01779687
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Hustota: 1,002
Teplota vzplanutia: 194 °C (381 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8