Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. 1,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40812.18 40812.30
40812.18EA 49.74 EUR
40812.18 40812.30
Polypropylenglykol, M.W. 1,000
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD01779683
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8