Polypropylenglykol, M.W. 1,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40812.18
40812.30
40812.18EA
49.74
EUR
40812.18
40812.30
Polypropylenglykol, M.W. 1,000
Polypropylenglykol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD01779683
Vzorec:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084446 Číslo CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |