Tlačiť
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3015-1KG P3015-20KG P3015-250G P3015-500G
SIALP3015-1KGEA 88.25 EUR
SIALP3015-1KG SIALP3015-20KG SIALP3015-250G SIALP3015-500G
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55…–40 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779596
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2