Tlačiť
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 1,450, Ethylene glycol polymer 1450, PEG 1450
P5402-1KG P5402-2.5KG P5402-500G
SIALP5402-1KGEA 66.99 EUR
SIALP5402-1KG SIALP5402-2.5KG SIALP5402-500G
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 1,450
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2