Tlačiť
Phenylacetyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
130301000 130305000
ACRO130301000EA 65.38 EUR
ACRO130301000 ACRO130305000
Phenylacetyl chloride 98%
Phenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Mw: 154.6
Teplota varu: 94…95 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 91 °C
Hustota: 1.16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000729
Číslo CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
OSN: 2577
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %