Tlačiť
Phenylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P16753-100G P16753-500G P16753-5G
SIALP16753-100GEA 89.45 EUR
SIALP16753-100G SIALP16753-500G SIALP16753-5G
Phenylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91 °C
Hustota: 1,1682 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Číslo MDL: MFCD00000729
Číslo CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
OSN: 2577
ADR: 8,II