Tlačiť
Phenylacetyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24987.0B B24987.22 B24987.36
B24987.0BEA 323.71 EUR
B24987.0B B24987.22 B24987.36
Phenylacetyl chloride ≥98%
Phenylacetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 103-80-0 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5325 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 742254 UN No.: 2577 MDL No.: MFCD00000729
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: 91 °C
Hustota: 1,168
Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000729
Číslo CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
OSN: 2577
ADR: 8,II