Tlačiť
Kyselina jodistá 34% w/w aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
B20172.22 B20172.36
B20172.22EA 70.1 EUR
B20172.22 B20172.36
Kyselina jodistá 34% w/w aqueous solution
Kyselina jodistá
CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3098 MDL No.: MFCD00011344
Vzorec: H₅IO₆
Mw: 227.94
Teplota tavenia: 122
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011344
Číslo CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
OSN: 3098
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM