Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02521.0025 1.02521.0100
1.02521.0025EA 99.48 EUR
1.02521.0025 1.02521.0100
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Teplota tavenia: ∼220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
OSN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08677
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer