Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 331.33 EUR
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying